Print…
(S)-Mephenytoin ≥98% (por TLC)
Fornecedor: ENZO LIFE SCIENCES
Atenção
Sinônimos: (S)-5-Ethyl-3-methyl-5-phenylimidazolidine-2,4-dione
BMLJ1200005 BMLJ1200025
ENZOBMLJ1200005EA 89.1 EUR
ENZOBMLJ1200005 ENZOBMLJ1200025
(S)-Mephenytoin ≥98% (por TLC)
(S)-Mephenytoin
Cytochrome P450 substrate.
Substrate for determination of cytochrome P-450 polymorphism. Anticonvulsant.
Soluble in DMSO or ethanol.
Fórmula: C₁₂H₁₄N₂O₂
Peso Molecular: 218.3 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00270025
Número CAS: 70989-04-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=90be63fb993e71ee655e11959976de69ec38d8ed&vid=a6c6bc4f234423b4dac7d68f1637900c37ca7b47&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Purity ≥98% (TLC)