Print…
24(S),25-Epoxycholesterol ≥98% (por TLC)
Fornecedor: ENZO LIFE SCIENCES
Embalado sob gás inerte
BMLGR2310001 BMLGR2310005
ENZOBMLGR2310001EA 245 EUR
ENZOBMLGR2310001 ENZOBMLGR2310005
24(S),25-Epoxycholesterol ≥98% (por TLC)
24(S),25-Epoxycholesterol
LXR ligand.
Endogenous agonist for the nuclear receptor LXR.
Soluble in ethanol (10 mg/ml) or DMSO (10 mg/ml).
Atenção: Should be used immediately following dissolution. Store with desiccant.
Fórmula: C₂₇H₄₄O₂
Ponto de Fusão: 156…159 °C
Número CAS: 77058-74-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c11fa0dcf085da13cdb6fb657808bb83018888f&vid=09cb0ef6a0e47d0914adacd42cb1207c1135fefc&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Purity ≥98% (TLC)
Identity Determined by NMR