Print…
(±)1,2-Didecanoylglycerol (10:0) ≥98% (por TLC), sólido branco
Fornecedor: ENZO LIFE SCIENCES
BMLDG1000010 BMLDG1000050
ENZOBMLDG1000010EA 86.9 EUR
ENZOBMLDG1000010 ENZOBMLDG1000050
(±)1,2-Didecanoylglycerol (10:0) ≥98% (por TLC), sólido branco
(±)1,2-Didecanoylglycerol (10:0)
PKC activator.
A membrane permeable but non-physiologic DAG. Stimulates protein kinase C in intact platelets.
Fórmula: C₂₃H₄₄O₅
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número CAS: 17863-69-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f4dd48353838e67f89a3e47c1b52bcb2ced135e&vid=4dbe2501938959d51e1ee1cb57099e1d7301a280&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Purity ≥98%