Print…
Tyrphostin 1 99
Fornecedor: ENZO LIFE SCIENCES
Sinônimos: Tyrphostin A1, 2-(4-Methoxybenzylidene)malononitrile, ((4-Methoxyphenyl)methylene)methane-1,1-dicarbonitrile, (4-Methoxybenzylidene)malononitrile
BMLEI1900020 BMLEI1900100
ENZOBMLEI1900020EA 84.7 EUR
ENZOBMLEI1900020 ENZOBMLEI1900100
Tyrphostin 1 99
Tyrphostin 1
An inactive tyrphostin, which may be used as a negative control.
Soluble in 100% ethanol (25 mg/ml, warm) or DMSO (25 mg/ml).
Fórmula: C₁₁H₈N₂O
Peso Molecular: 184.198 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00019787
Número CAS: 2826-26-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1db17f422db415ed0204addb7a770a1ceb99dac2&vid=ef3572333104d4cedb53d929035193baf3efd8a7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Purity ≥99%