Print…
Clofilium tosylate ≥97% (por HPLC), sólido branco
Fornecedor: ENZO LIFE SCIENCES
Atenção
Sinônimos: 4-Chloro-N,N-diethyl-N-heptylbenzenebutanaminium . tosylate
ALX550242M100 ALX550242M250
ENZOALX550242M100EA 1180 EUR
ENZOALX550242M100 ENZOALX550242M250
Clofilium tosylate ≥97% (por HPLC), sólido branco
Clofilium tosylate
K⁺ channel blocker. Antiarrhytmic. Cardiac depressant.
Fórmula: C₂₈H₄₄ClNO₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 92953-10-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Purity (HPLC) ≥97%
Identity Determined by 1H-NMR