Print…
Carbenicilina dissódica (sal) 92
Fornecedor: ENZO LIFE SCIENCES
Perigo
Sinônimos: NSC 111071, α-Carboxybenzylpenicillin disodium salt, Sodium (2S,5R,6R)-6-(2-carboxylato-2-phenylacetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate, 6-[(Carboxyphenylacetyl)-amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-aza-bicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid, 2Na
ALX380270G001 ALX380270M250
ENZOALX380270G001EA 170 EUR
ENZOALX380270G001 ENZOALX380270M250
Carbenicilina dissódica (sal) 92
Carbenicillin disodium salt
Inhibits bacterial cell-wall synthesis (peptidoglycan cross-linking) by inactivating transpeptidases on the inner surface of the bacterial cell membrane. Effective against Gram-positive and Gram-negative bacteria and Pseudomonas.
Fórmula: C₁₇H₁₆N₂O₆S·2Na
Peso Molecular: 422.363 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00077683
Número CAS: 4800-94-6