Calçado de proteção
O calçado uvex com classe de proteção S1, S1 P, S2, S3 e S5 (EN ISO 20345) proporciona uma proteção perfeita em sectores industriais tais como o farmacêutico, biofarmacêutico, de alimentos e de bebidas, da educação, produção, indústria química, eletrónica e aeroespacial. A gama 'uvex' inclui também calçado de trabalho (classe de proteção O1, EN ISO 20345) e calçado de proteção ortopédico personalizado.
Sapatos de segurança uvex 1 sport - cor de rosa, azuis ou pretos
Sapatos de segurança ESD com atacadores. Leves, flexíveis e sem metal. Em preto, azul ou rosa.
uvex 1 sapatos de segurança
Sapatos de segurança ESD com atacadores, topo em microveludo de alta tecnologia resistente à água e tecnologia Climazone.
Sapatos de segurança de pele uvex 2 VIBRAM
Sapatos de segurança robustos ESD com atacadores com solas de borracha VIBRAM® de dupla densidade e antiderrapantes.
botas de segurança GTX 2 uvex
Bota de segurança ESD impermeável e altamente respirável com sola antiderrapante VIBRAM®.
uvex 2 Xenova
Sapato leve e versátil com materiais superiores respiráveis e palmilha confortável
uvex 1 x-tended support
Sapatos de segurança ergonómicos para um excelente conforto do utilizador e a máxima proteção contra impactos
Vídeos
Literatura
Torcer, tropeçar, escorregar
O que acontece? Porquê? E o que pode ser feito para o prevenir?