Ohaus
A Ohaus oferece uma gama alargada de balanças para a indústria, desde modelos compactos, fáceis de usar, para aplicações alimentares (em conformidade com a HACCP), a modelos modulares, de elevada capacidade e de nível elevado com aplicações especiais, como contagem de peças, verificação de peso e muito mais.
Ranger® 7000
Simplifica inclusive as aplicações industriais mais complexas.
- Dez modos de aplicação avançados para aplicações complexas, capacidade de controlar dispositivos periféricos e/ou uma plataforma de balança com um kit opcional
- Resultados rápidos e precisos graças ao tempo de estabilização de 1 segundo e uma resolução do visor até 75 000 ou 350 000 d
- Escala modular com caixa em metal fundido IP 54 e indicador de metal selado para garantir durabilidade
- Capacidade (intervalo): 3 a 60 kg; legibilidade (intervalo) 0,01 a 10 g.