Slides e placas de contacto
As placas de contacto estão disponíveis em blister, em embalagem dupla ou tripa, complementadas com lâminas de contacto (dipslides), totalmente de acordo com os regulamentos. Disponíveis com neutralizador TLHTh (tween, lecitina, histidina, tiosulfato) acompanhado por um certificado de irradiação.
As placas de sedimentação são irradiadas para a monitorização do ar activa ou passiva. São fornecidas em blister ou numa embalagem clássica com lâminas de contacto (dipslides), totalmente de acordo com os regulamentos.
Placas de contacto
Um modo simples e eficaz de detectar contaminações microbiológicas nas superfícies.
Slides de contacto (dipslides)
Os testes com slides de contacto são um indicador seguro, fiável, rápido e económico da presença de bactérias, leveduras e bolores em superfícies e líquidos...
Mini-incubadora
Prática mini-incubadora para placas e lâminas de contacto (dipslides) para testes de higiene.