OmniTop Sample Tubes®
Uma solução inovadora da nossa divisão de bioprocessamento da VWR
Qualquer produção biofarmacêutica exige uma colheita de amostras frequente durante o processo para confirmar a integridade e a conformidade do produto. Para atingir este objetivo, é necessário realizar a colheita de uma amostra exata que represente na íntegra o produto que está a ser fabricado. Como fazê-lo de uma forma rápida, rentável e sem correr o risco de contaminação das amostras?
- Os OmniTop Sample Tubes® são dispositivos práticos que permitem a colheita de amostras e a transferência de pequenos volumes num sistema fechado
- Para utilização com biorreatores de produção, em instalações piloto e de bancada
- Pré-esterilizados e descartáveis
- Disponíveis embalados individualmente ou em configuração com coletor
- Veja o vídeo abaixo para uma breve demonstração
Efetue login para visualizar o preço e disponibilidade dos artigos.