Coloração
Frequentemente, os elementos celulares têm índices refractivos distintos, que podem ser utilizados para permitir a identificação parcial através de várias formas de microscopia. Contudo, para estudos detalhados e para preparações permanentes, são empregues, invariavelmente, procedimentos de coloração.
Os nossos corantes biológicos são preparados, sempre que possível, a partir dos corantes Certstain®, que foram fabricados para este fim, de acordo com escrupulosas especificações, e submetidos a rigorosos processos de controlo de qualidade, reflectindo os principais métodos que utilizamos. Estes corantes são classificados em dois grupos, os sintéticos, que são de longe o grupo maior, e os naturais. Contudo, alguns dos mais importantes corantes biológicos, como a hematoxilina e a carmina, pertencem ao grupo dos corantes naturais. A hematoxilina e a eosina são dois dos corantes histológicos mais utilizados. A sua popularidade deve-se à habilidade em demonstrar claramente um grande número de diferentes estruturas de tecido, à sua aplicabilidade habitual ao tecido a partir de diferentes localizações e com vários tipos de preparação, e à sua simplicidade comparativa.
Ponte de coloração
Ideal para a coloração na bancada de algumas lâminas em simultâneo...
Material de vidro para coloração
Muitos laboratórios usam instrumentos de coloração automáticos, mas acaba por ser sempre necessário proceder à coloração de amostras individuais ou em lotes...
Coloração e corantes
A gama de produtos da VWR inclui linhas extensas de corantes tanto da BDH Prolabo como da Merck...