Cphnano
Atualize e expanda a funcionalidade do seu espectrofotómetro existente - análise laboratorial digital e UV/Vis de próxima geração para laboratório 4.0.
As NanoCuvettes™ desbloqueiam todo o potencial de um espectrofotómetro e o SpectroWorks™ otimiza e automatiza o seu fluxo de trabalho de instrumentos UV/Vis.
Ao permitir medições sem rótulo do índice de refração pode melhorar a gama e qualidade da sua análise.
Com a NanoCuvette™ One e S possui todas as funcionalidades de uma cuvete básica, mas agora não precisa de um microvolume, refratómetro ou instrumento DLS. Pode efetuar concentrações de proteínas robustas para I&D e cinética enzimática sem rótulos ou cromóforos, e com a NanoCuvette™ S também pode efetuar a quantificação espectrofotométrica de tamanho de partículas/células e análise de concentração.
Com o poder da nanotecnologia e análise de dados na nuvem, obtém resultados mais rápidos e mais precisos no laboratório diminuindo os investimentos iniciais.
A digitalização do seu fluxo de trabalho também ajuda à análise de QC de rotina semiautomática, minimizando o esforço necessário para obter e transferir dados.
Se desejar ser contactado para um orçamento, uma demonstração ou uma chamada, por favor complete o formulário web.
SpectroLinkTM - digitalize o seu fluxo de trabalho UV/Vis
SpectroLink™ liga o seu espectrofotómetro para aquisição, análise e extração de resultados num fluxo de trabalho fácil através da plataforma online SpectroWorks™. Transmita e analise dados de espectro em tempo real num computador, tablet ou telemóvel. SpectroLink™ é a ponte digital entre um espectrofotómetro e o processamento de dados, que facilita o foco no trabalho em vez de drivers e software.
Informações adicionais
SpectroWorks™ - simplifique o seu fluxo de trabalho UV/Vis e poupe horas no laboratório
SpectroWorks™ simplifica o seu fluxo de trabalho de espectrofotómetro para um processo de três passos permitindo-lhe adquirir, analisar e extrair resultados rapidamente. Inclui simulações de luz de instrumentos para melhor desempenho e fácil partilhar de dados com folhas de cálculo, notebooks de laboratório eletrónico e python etc. SpectroWorks™, uma plataforma de tipo “arrastar e largar”, de fácil utilização para todos os instrumentos UV/Vis. Com o SpectroWorks™ obtém resultados com um clique em minutos, para que se possa concentrar no trabalho. Após a análise, pode exportar os resultados no formato de folha de cálculo ou usar chaves de API para interface com outras plataformas.
Informações adicionais
NanoCuvette™ One - quantificação e cinética de proteínas, enzimas e hidratos de carbono
Com a NanoCuvette™ One pode analisar amostras mais pequenas e uma ampla gama de concentrações de compostos não absorventes. Expande as capacidades do seu espectrofotómetro e permite efetuar uma espectroscopia de absorvância clássica e sem rótulos através de medições da gama de índices de refração. Agora não precisa de um instrumento de microvolume ou de um refratómetro eletrónico, porque com as NanoCuvettes™ pode efetuar concentrações de proteínas para I&D e cinética de enzimas sem rótulo ou cromóforos.
Informações adicionais
Análise de tamanho de partículas fácil, rápida e fiável com NanoCuvette™ S
Um dos desafios dos instrumentos dos especialistas é a contínua calibração e manutenção, assegurando uma elevada fiabilidade para quantificação do tamanho. As NanoCuvettes™ possuem calibração individual para fabrico e através do software SpectroWorks™ calibram automaticamente as suas medições assegurando uma aquação de dados fiável.
Os instrumentos de análise de tamanho de partículas (PSA) dependem na sua maioria da dispersão dinâmica da luz (DLS), que possui um problema inerente com amplas gamas dinâmicas devido à ocultação das grandes partículas. Aqui a NanoCuvette™ S, juntamente com o SpectroWorks™, utiliza uma combinação de dispersão de Mie e Rayleigh, utilizando de captura uma abordagem dupla com maior precisão e reprodutibilidade numa ampla gama dinâmica.
Alternativamente, é possível subcontratar a quantificação PSA, que frequentemente demora semanas antes de atingir a mesma informação, que pode obter em horas usando a NanoCuvette™ S.
Os instrumentos PSA tradicionais podem custar mais de 100.000 Euros e a quantificação subcontratada por PSA pode custar aproximadamente 2.000 Euros por amostra, um processo dispendioso. A uma fração do custo, pode utilizar a infraestrutura espectrofotométrica atual a preços abaixo de 10 Euros por amostra.