Extração em fase sólida
A Avantor oferece uma variedade de colunas spe BAKERBOND™ da J.T.Baker® à base de polímero e sílica, colunas e discos BAKERBOND Speedisk™ da J.T.Baker® de elevado desempenho e processadores padrão de vácuo da J.T.Baker® para melhorar e simplificar a limpeza e concentração de amostras.
- As colunas spe BAKERBOND™ da J.T.Baker® são recomendadas quando é necessário um desempenho padrão com uma boa economia
- As colunas BAKERBOND Speedisk™ da J.T.Baker® são recomendadas quando são necessários níveis mais elevados de velocidade e desempenho
Seleção do produto
Absorventes J.T.Baker® BAKERBOND para SPE
Material de embalagem a granel de absorventes
J.T.Baker® BAKERBOND spe™ extraction columns
1ml, 3ml and 6ml columns, round-rimmed and earshaped in ultraclean polypropylene or glass.
Discos de extração J.T.Baker® BAKERBOND spe™
Discos de 50 mm para amostras de 200 ml a 2 L. Não são discos de cartucho ou membrana.