A luva descartável mais fina resistente a produtos químicos
Lançamento da Microflex 93-260, a nova luva que está a mudar o rosto da proteção das mãos contra produtos químicos. Com um design inovador de três camadas, a Microflex 93-260 oferece a proteção eficaz que os trabalhadores precisam quando estão a manusear produtos químicos.
Design inovador com 3 camadas*
A estrutura única de tripla camada da luva destaca-se por um interior suave especificamente concebido para facilitar calçá-la ou descalçá-la. A sua camada central flexível fornece a máxima proteção contra ácidos e bases, enquanto o exterior resistente protege ao máximo contra solventes orgânicos. Uma vez que o exterior robusto da luva resiste mais às exigentes condições físicas e químicas, os trabalhadores não têm de mudar as luvas com tanta frequência, aumentando assim a produtividade.
Proteção extrema contra produtos químicos
A Microflex 93-260 protege tão eficazmente contra produtos químicos, que satisfaz tanto os requisitos de certificação EN 374 como também a certificação KOSHA na Coreia. Quando testada contra produtos químicos agressivos, como ácido sulfúrico, heptano N, hexano e metanol, a Microflex 93-260 demonstra tempos de permeação impressionantes e revolucionários – superando frequentemente os concorrentes.
Conforto incomparável
Feita com um inovador material composto de nitrilo e neopreno, a Micro3flex® 93-260 mede apenas 7,8 mil (0,19 mm) de espessura com todos os benefícios de uma luva descartável resistente a salpicos: conforto excecional, adequação, destreza e aderência. Estes atributos combinados com a tecnologia de design Ergoform ajudam a reduzir a fadiga muscular da mão e do antebraço para suportar a produtividade do trabalhar e reduzir a probabilidade de derramamentos e acidentes perigosos e dispendiosos.
* O processo usado para fabricar esta luva de 3 camadas é patente pendente.
Flyers
Veja os nossos vídeos
Introdução à
Microflex 93-260