Tabela Periódica!
The periodic table of chemical elements celebrated its 150th anniversary in 2019.
Vamos comemorar este aniversário, testar os seus conhecimentos e saber mais sobre os nossos produtos.
Tabela periódica interativa de elementos
Se pretender conhecer todas as propriedades físicas por elemento, clique nas várias caixas à direita...
Consulte todas as tabelas periódicas disponíveis no nosso portefólio:
Recursos adicionais
- Peso atómico: Tabela | Gráfico
- Ponto de fusão: Tabela | Gráfico
- Eletronegatividade
- Estado de oxidação: Tabela | Gráfico
- Configuração eletrónica
- Sólido-gasoso-líquido (estado físico): Tabela | Gráfico
Quem criou a tabela periódica!
A tabela periódica moderna foi desenvolvida por um químico russo Dmitri Mendeleev, que publicou a primeira tabela periódica reconhecível a 6 de março de 1869. Ao desenvolvê-la, o que Mendeleev fez foi começar a organizar elementos por ordem de peso atómico e depois agrupá-los.
Qual é a organização da tabela periódica?
A tabela periódica é uma apresentação em tabela de elementos químicos que são organizados por número atómico, configuração eletrónica e propriedades químicas recorrentes. A estrutura da tabela mostra tendências periódicas. As sete filas da tabela (designadas por períodos) geralmente têm metais à esquerda e não metais à direita. As colunas (designadas por grupos) contêm elementos com comportamentos químicos semelhantes. Foram nomeados seis grupos com nomes, tendo-lhos também sido atribuídos números: por exemplo, os elementos do grupo 17 são os halogénios e o grupo 18 corresponde aos gases nobres. Também são apresentadas quatro áreas retangulares simples (ou blocos) associadas ao preenchimento de diferentes orbitais atómicos.
Quais foram os elementos recentemente adicionados? Como foram descobertos estes novos elementos?
Os mais recentes foram nipónio, moscóvio, tenesso e oganésson - números 113, 115, 117 e 118. O nipónio é o primeiro elemento moderno a ser descoberto num país asiático. Estes são provenientes de aceleradores de partículas e estão a ser produzidos. Então, basicamente tem um alvo - algo para acertar - e necessita de ter uma partícula que acerte nele. Então está a olhar para o que sai; acontece muito rápido. Estes elementos novos são o resultado do trabalho conjunto de químicos e físicos. Assim, há design, tecnologia e recursos para criar elementos como este.
Qual é o objetivo deste tipo de pesquisa?
Fornece uma melhor compreensão do nosso universo e promove a tecnologia. O que podemos fazer e o que podemos aprender?