Print…
Chloroform ≥99.8% (por GC, corrigido para o conteúdo de água) estabilizada, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Perigo
Sinônimos: Triclorometano
9186.1000EA 133.63 EUR
9186.1000 9186.2500 9186.9200
Chloroform ≥99.8% (por GC, corrigido para o conteúdo de água) estabilizada, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Clorofórmio
Fórmula: CHCl₃
Peso Molecular: 119.38 g/mol
Ponto de ebulição: 61.7 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –63 °C
Densidade: 1.4832 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000826
Número CAS: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN: 1888
ADR: III 6,3
ALCANCE: 05-2114614906-45
Merck Index: 13,02160
Encomendar
Assay (by GC) min. 99.8 %
Acetone and Aldehyde (as(CH3)2CO) max. 0.005 %
Acid and Chloride passes test
Color (APHA) ≤ 10
Free Chlorine passes test
Preservative (C2H5OH) about 0.75%
Residue after Evaporation max. 0.001 %
Substances Darkened by H2SO4 passes test
Suitability for Use with Dithizone Test passes test
Trace Impurities (in ppm)
Aluminium (Al) max. 0.5
Barium (Ba) max. 0.1
Boron (B) max. 0.02
Cadmium (Cd) max. 0.05
Calcium (Ca) max. 0.5
Chromium (Cr) max. 0.02
Cobalt (Co) max. 0.02
Copper (Cu) max. 0.02
Iron (Fe) max. 0.1
Lead (Pb) max. 0.05
Magnesium (Mg) max. 0.1
Manganese (Mn) max. 0.02
Nickel (Ni) max. 0.02
Tin (Sn) max. 0.1
Zinc (Zn) max. 0.1