Print…
Urine collection container, with snap-on lid
Fornecedor: SARSTEDT
75.1355 75.1355.100 76.1414 76.1414.100 76.1477 76.1477.100
SARS75.1355EA 88.7 EUR
SARS75.1355 SARS75.1355.100 SARS76.1414 SARS76.1414.100 SARS76.1477 SARS76.1477.100
Urine collection container, with snap-on lid
Sistemas para diagnóstico Clinical Sample Collection/Preparation Coleta/Preparação de Amostras de Urina
PP, highly transparent.
  • Graduated
  • Excellent chemical resiatnce
  • Excellent temperature resistance
Disposable container for collection and storage of urine.
Informações de encomenda: Snap-on lid must be ordered separately.
Atenção: * O (s) produto (s) nesta página não se enquadra no âmbito da Diretiva da UE 2019/904