Print…
Urine collection container, for snap-on lid
Fornecedor: SARSTEDT
75.565 76.566
SARS75.565EA 228 EUR
SARS75.565 SARS76.566
Urine collection container, for snap-on lid
Sistemas para diagnóstico Clinical Sample Collection/Preparation Coleta/Preparação de Amostras de Urina
PP, translucent.
  • Graduated
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Disposable neutral container. For collection and storage of urine.
Informações de encomenda: Snap-on lids must be ordered seperately.
Atenção: * O (s) produto (s) nesta página não se enquadra no âmbito da Diretiva da UE 2019/904