Print…
VWR® Zippette Classic, Dispensadores para frascos
Fornecedor: VWR Collection
612-4177EA 308 EUR
612-4177 612-4178 612-4180
VWR® Zippette Classic, Dispensadores para frascos
Dispensadores para Frascos
De volume variável, autoclaváveis.
  • Ajuste preciso para uma dispensação exata e reprodutível
  • Todas as partes em contacto com o líquido são resistentes a produtos químicos e autoclaváveis a 121 °C
  • Êmbolo de PTFE facilmente amovível, para uma ação suave e fácil limpeza
  • O corpo de vidro borossilicato, protegido por uma manga de PP transparente, pode ser facilmente retirado e limpo
  • Muito fácil de encher com o mínimo desperdício, sem fugas para dentro do reservatório
Dispensação precisa de um dispensador fácil de utilizar. DO bico de fornecimento especialmente desenvolvido garante a distribuição exata em recipientes de bocal estreito e a válvula de segurança anti gotejamento garante que o Zippette não tem fugas quando em utilização.
Fornecimento: Os Zippette Classic têm uma guarnição padrão de 30 mm para gargalos e são fornecidos com três adaptadores para gargalos de frascos (de 38, 40 e 45 mm) e ainda um certificado de calibração individual. Tenha em atenção que os Zippette Classic não são fornecidos com reservatório.