Print…
Câmaras climáticas, série ICH
Fornecedor: MEMMERT
ICH110 ICH110L ICH260 ICH260L ICH260LT01 ICH260LT81 ICH750 ICH750L
390-0663EA 10570 EUR
390-0663 390-0665 390-0666 390-0668 MEMMICH260LT01 MEMMICH260LT81 390-0669 390-0671
Câmaras climáticas, série ICH
Câmaras de testes Câmaras fotoestáticas
A gama ICH de câmaras climáticas oferece controlo rápido e preciso da temperatura de 10 até 60 °C com humidificação de 10 a 80% HR. Estas unidades de compressor refrigeradas possuem caixa e câmara interior de aço inoxidável, garantindo uma vida útil e limpeza fácil. Os modelos ICH dispõem de controlo da humidade, os modelos ICH L incluem controlo da humidade e luz e os modelos ICH C dispõem de controlo de humidade e CO₂ electrónico com definição automática de zero, sistema de medição NDIR e sistema de diagnóstico automático.
  • TwinDISPLAY de utilização fácil e intuitiva com 2 monitores