Print…
Incubadoras refrigeradas, série ICP
Fornecedor: MEMMERT
ICP110 ICP260 ICP450 ICP750
390-0613EA 7180 EUR
390-0613 390-0614 390-0615 390-0617
Incubadoras refrigeradas, série ICP
Incubadoras Incubadoras Refrigeradas
A gama de incubadoras refrigeradas abrange desde temperaturas abaixo de zero até 60 °C, assegurando tempos de aquecimento e arrefecimento rápidos e precisos sem uma utilização intensiva de energia. Todos os modelos possuem caixa e câmara interior de aço inoxidável, garantindo a sua fácil limpeza e longa vida útil. Estas incubadoras refrigeradas por compressor possuem um registador de dados integrado e um temporizador digital ajustável de 1 minuto a 99 dias e 23 horas.
  • Modelos TwinDISPLAY, ideais para processos complexos de aceleração gradual:
  • Estufas intuitivas e fáceis de usar com 2 monitores TFT. Parâmetros ControlCOCKPIT: temperatura (Celsius ou Fahrenheit), velocidade da ventoinha, duração do programa, fusos horários e horário de verão. ControlCOCKPIT com porta USB
  • Dois sensores PT100 em circuito a 4 fios para monitorização mútua, assumindo funções em caso de erro
  • Os dados do protocolo registados são apresentados no ControlCOCKPIT (um máx. de 10000 valores corresponde a aprox. 1 semana)
  • Interface Ethernet para leitura do registo do protocolo, para envio e implementação de programas e para registo online
  • Proteção múltipla contra sobreaquecimento com alarmes audível e visual: dispositivo de segurança TWW de monitorização eletrónica da temperatura de classe 3.3 ou dispositivo de segurança TWB de classe 2, com visor ajustável (sobreaquecimento com ajuste independente, o que protege as amostras e a incubadora) e limitador térmico mecânico TB (classe de proteção 1) em conformidade com a norma DIN 12 880. Ajuste automático pela função AutoSAFETY para o valor definido dentro de uma gama de tolerância livremente regulável. Definição individual de valores mín./máx. para temperaturas excessivas ou insuficientes
Todos os modelos possuem um controlo intuitivo e software de registo, AtmoCONTROL, que usa os símbolos de arrastar e largar para registar valores. O software permite a monitorização online de até 32 aparelhos ligados e pode enviar uma mensagem automática de alarme para um ou vários endereços de correio eletrónico. É possível programar os processos complexos de aceleração gradual de forma rápida e fácil. A função SetpointWAIT assegura que o processo não arranca antes de a temperatura definida ter sido alcançada. Esta função também pode ser utilizada com sensores PT100 adicionais, livremente posicionáveis, que asseguram que o tempo do processo comece quando a temperatura definida for alcançada em todos os pontos de medição.
Informações de encomenda: Fornecidas sem grelhas ou prateleiras; encomende as prateleiras, as grelhas de aço inoxidável ou os tabuleiros de que necessita em separado. Uma gama de acessórios e opções instaladas de fábrica, tais como portas de acesso, tomadas interiores e de iluminação estão disponíveis a pedido. Entre em contacto com a Avantor para obter informações mais detalhadas antes de encomendar, pois estes artigos não podem ser retromontados.
Atenção: Para obter detalhes sobre a linha de prateleiras e grades, visite o website ou entre em contato com o escritório de vendas local da Avantor.