Print…
Conjunto de filtração
Fornecedor: DWK Life Sciences
257105451 257106304
516-0431EA 672 EUR
516-0431 SCOT257106304
Conjunto de filtração
Filtros Funis com Filtros de Membrana
Unidade em vidro borossilicato 3.3 DURAN®, inserto em PTFE e pinça em alumínio anodizado.
  • Funil com graduação
  • Todos os componentes estão disponíveis como peças de substituição
Aplicações típicas: filtração grosseira e ultrafina, filtração de reagentes para HPLC, análise de resíduos. Podem ser usados com filtros de papel, de membrana (47 mm) ou de vidro.
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable