Print…
Incubadoras Heratherm™, de grande capacidade, da série General Protocol e Advanced Protocol Security
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
51029322 51029325 51029326 51029334 51029337 51029338
390-0696EA 6050 EUR
390-0696 390-0697 390-0698 390-0699 390-0700 390-0701
Incubadoras Heratherm™, de grande capacidade, da série General Protocol e Advanced Protocol Security
Incubadoras Incubadoras Standard
As incubadoras de grande capacidade Heratherm™ foram concebidas para evitar a secagem das amostras. Todos os modelos têm um grande visor fluorescente a vácuo, fácil de visualizar e um botão táctil cuja operação é controlada por um microprocessador e sistema de alarme de sobreaquecimento automático a fim de proteger as amostras.
  • Baixo consumo de energia total: até 25% de poupança de energia em comparação com as unidades convencionais
  • Proteção de amostras delicadas oferecendo simultaneamente uma uniformidade de ±0,5 °C e estabilidade térmica de 0,4 °C a 37 °
Mais informação do produto
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Modelo IGS400 IMH400 IGS750 IMH750
Environmentally Preferable
Flutuação da temperatura (tempo) ±0,4 @ 37 °C ±0,2 °C @ 37 °C ±0,4 @ 37 °C ±0,2 °C @ 37 °C
Variação de temperatura (espacial) ±0,5 °C @ 37 °C ±0,2 °C @ 37 °C ±1,3 °C @ 37 °C ±0,3 °C @ 37 °C
Capacidade 405 L 381 L 747 L 702 L
Tipo de convecção Convecção natural Convecção forçada Convecção natural Convecção forçada
Série de prateleiras (máx.) 2 (39) 2 (39) 2 (39) 2 (39)
L×P×A internas 544×569×1307 mm 544×524×1335 mm 1004×569×1307 mm 1004×524×1335 mm
L×P×A e×teriores 778×770×1545 mm 778×770×1545 mm 1261×770×1545 mm 1261×770×1545 mm
Potência nominal 1200 W 1400 W 1500 W 1600 W
Peso 55 kg 87 kg 80 kg 149 kg
Gama de temperaturas De +5 acima da temperatura ambiente até 75 °C De +5 acima da temperatura ambiente até 105 °C De +5 acima da temperatura ambiente até 75 °C De +5 acima da temperatura ambiente até 105 °C