Print…
Estufas de secagem Heratherm™, de grande capacidade, da série General Protocol e Advanced Protocol
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
51029328 51029331 51029332 51029340 51029342 51029345 51029346 51029348
466-0377EA 5230 EUR
466-0377 466-0341 466-0378 466-0379 466-0380 466-0342 466-0381 466-0382
Estufas de secagem Heratherm™, de grande capacidade, da série General Protocol e Advanced Protocol
Estufas Estufas standard
Heratherm™ large capacity ovens were designed for larger samples or high sample volume. All models have a large, easy to view, vacuum fluorescence display and simple to use touch button operation which is controlled by a microprocessor and automatic over-temperature alarm system to protect samples. All units are available in convenient 230 V version - no special connection required.
General Protocol ovens: General Protocol ovens provide gentle heating via natural convection ideal for high capacity routine drying and heating applications. Units have corrosion-resistant stainless steel (1.4016) inner chambers, an intuitive user interface, easy to read display and lockable castors for easy set-up, stability and mobility in the lab. There is a choice of two sizes, 400 or 750 litres, the larger unit is also available in 400 V for high temperatures and fastest heat-up and recovery times.
Baixo consumo de energia total: até 25% de poupança de energia em comparação com as estufas convencionais
Protecção de amostras delicadas oferecendo simultaneamente uma uniformidade de ± 3,0 °K e estabilidade térmica de 0,5 °K a 150 °C
As portas podem ser abertas mais de 180° para facilitar o acesso e as unidades têm prateleiras de remoção fácil para limpeza
Função de temporizador para programar as horas a que deve ligar ou desligar para poupança de energia adicional
Estufas Advanced Protocol: As estufas Heratherm™ Advanced Protocol oferecem convecção mecânica através de uma ventoinha de 2 velocidades para secagem mais rápida e melhor uniformidade e estabilidade térmica. As unidades têm câmaras interiores de aço inoxidável (1,4301) resistentes e porta de acesso para sensores externos para uma monitorização de dados independente ou outros dispositivos para configurações de teste específicas. Uma maior flexibilidade, exactidão e fiabilidade são fornecidas através de uma vasta gama de características adicionais. Possibilidade de escolha entre 2 tamanhos, 400 ou 750 litros. A unidade maior também está disponível em 400 V para temperaturas altas até 300 °C e aquecimento rápido.
Fan has low speed for applications that require minimal airflow (e.g. drying of powders), or high speed for fastest drying and heating, and best temperature stability and uniformity
Units offer a simple calibration routine to ensure temperature compliance over time
Programmable controller for pre-defined temperature ramps, up to 10 temperature steps can be defined per program
Fan speed and damper position are controlled electronically, and can be changed for every program step individually for maximum process flexibility
Up to 10 programs can be saved for repeating processes quickly and easily
Sophisticated timer provides choice of simple on/off timer, recurring weekly timer or set oven activity based on the 24 hour clock
Informações de encomenda: For details of the range of shelves, please visit website or contact your local Avantor sales office.
Fornecimento: Fornecida com 2 prateleiras. Estão disponíveis prateleiras adicionais como acessórios opcionais.