Print…
Sapatos de segurança, Bacou Pro'Clean, em preto
Fornecedor: Honeywell Safety
6246130/39 6246130/40 6246130/44
114-3382EA 0 EUR
114-3382 114-3383 114-3387
Sapatos de segurança, Bacou Pro'Clean, em preto
Sapatos e botas
Sapatos de segurança, com parte superior em microfibra respirável e impermeável e sola extralarga para uma melhor estabilidade. A palmilha torna-os extremamente confortáveis, adaptando-se perfeitamente à forma do pé. A sola exterior injetada de PU de dupla densidade é resistente às variações de temperatura, abrasão, ácidos e bases em concentrações limitadas a baixas.
  • Parte superior sem costuras para minimizar a contaminação
  • A sola exterior de PU, leve e flexível, assegura a absorção de choques e uma elevada resistência ao escorregamento
  • Palmilha de espuma de PU de dupla densidade, amovível; antibacteriana, antiestática e com apoios de calcanhar confortáveis
  • Biqueira SPACIUM™ ultraleve e não metálica
Colour: Black
Cor: preto
Certificações: EN ISO 20345; S2, SRC.