Print…
Ammonium 1-pyrrolidinecarbodithioate ≥95.0% (por análise titulométrica) para absorção atômica
Fornecedor: TCI
Atenção
P0644-25G P0644-250G
TCIAP0644-25GEA 37 EUR
TCIAP0644-25G TCIAP0644-250G
Ammonium 1-pyrrolidinecarbodithioate ≥95.0% (por análise titulométrica) para absorção atômica
Ammonium 1-pyrrolidinecarbodithioate
Fórmula: C₅H₁₂N₂S₂
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00012720
Número CAS: 5108-96-3
EINECS: 225-834-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=678afd344c7ca5ee14b0f353166ff08d1bbf63ac&vid=b44558dcceffb3e162605437544ec2a3bd00d201&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %
Solubility in Water very faint turbidity
Cadmium max. 1 ppm
Copper max. 1 ppm