Print…
Ammonium 1-pyrrolidinecarbodithioate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Pyrrolidinedithiocarbamate ammonium salt, 1-Pyrrolidinecarbodithioic acid, ammonium salt, Ammonium pyrrolidine-1-carbodithioate, Pyrrolidine-1-Dithiocarboxylic Acid Ammonium Salt, APCD
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
P8765-100G P8765-1G P8765-25G P8765-5G
SIALP8765-100GEA 740 EUR
SIALP8765-100G SIALP8765-1G SIALP8765-25G SIALP8765-5G
Ammonium 1-pyrrolidinecarbodithioate, Sigma-Aldrich®
Ammonium 1-pyrrolidinecarbodithioate
Fórmula: C₅H₁₂N₂S₂
Peso Molecular: 146.3 · 18.0 g/mol
Número MDL : MFCD00012720
Número CAS: 5108-96-3
EINECS: 225-834-4