Print…
Ammonium 1-pyrrolidinecarbodithioate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
09935-100G 09935-1KG 09935-25G
SIAL09935-100GEA 206 EUR
SIAL09935-100G SIAL09935-1KG SIAL09935-25G
Ammonium 1-pyrrolidinecarbodithioate, Sigma-Aldrich®
Ammonium 1-pyrrolidinecarbodithioate
Fórmula: C₅H₁₂N₂S₂
Número MDL : MFCD00012720
Número CAS: 5108-96-3
EINECS: 225-834-4