Print…
Ammonium 1-pyrrolidinecarbodithioate para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.21100.0025 8.21100.0100
8.21100.0025EA 56.5 EUR
8.21100.0025 8.21100.0100
Ammonium 1-pyrrolidinecarbodithioate para síntese, Sigma-Aldrich®
Ammonium 1-pyrrolidinecarbodithioate
Fórmula: C₅H₁₂N₂S₂
Número MDL : MFCD00012720
Número CAS: 5108-96-3
EINECS: 225-834-4
Encomendar
Solubility 190 g/l (20 °C)
Melting Point 146 - 151 °C
Molar Mass 164.28 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3
pH 6 - 7 (50 g/l, H2O, 20 °C)