Ammonium 1-pyrrolidinecarbodithioate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B23731.14
B23731.22
B23731.14EA
49.6
EUR
B23731.14
B23731.22
Ammonium 1-pyrrolidinecarbodithioate ≥98%
Ammonium 1-pyrrolidinecarbodithioate
Purity: 98%
CAS No.: 5108-96-3
Molecular Formula: C5H12N2S2
Formula Weight: 164.29
Melting Point: 150-155°
Beilstein Reference: 3730472
Fórmula:
C₅H₁₂N₂S₂ Ponto de Fusão: 150…155 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00012720 Número CAS: 5108-96-3 EINECS: 225-834-4 |