Print…
Ammonium 1-pyrrolidinecarbodithioate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Pyrrolidinedithiocarbamate ammonium salt, 1-Pyrrolidinecarbodithioic acid, ammonium salt, Ammonium pyrrolidine-1-carbodithioate, Pyrrolidine-1-Dithiocarboxylic Acid Ammonium Salt, APCD
162050250 162051000 162055000
ACRO162050250EA 43.8 EUR
ACRO162050250 ACRO162051000 ACRO162055000
Ammonium 1-pyrrolidinecarbodithioate 98%
Ammonium 1-pyrrolidinecarbodithioate
Fórmula: C₅H₁₂N₂S₂
Peso Molecular: 146.3 · 18.0 g/mol
Ponto de Fusão: 150…155 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00012720
Número CAS: 5108-96-3
EINECS: 225-834-4
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %