Print…
Methyl-2-oxocyclopentanecarboxylate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Methyl 2-cyclopentanonecarboxylate
C0812-25ML C0812-500ML C0812-100ML
TCIAC0812-25MLEA 19 EUR
TCIAC0812-25ML TCIAC0812-500ML TCIAC0812-100ML
Methyl-2-oxocyclopentanecarboxylate ≥97.0% (por GC)
Methyl-2-oxocyclopentanecarboxylate
Fórmula: C₇H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 111°C
Ponto de Inflamação: 79°C
Número MDL : MFCD00001411
Número CAS: 10472-24-9
EINECS: 233-962-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1417692176863a93234f7d8f4142c725331b4657&vid=1417692176863a93234f7d8f4142c725331b4657&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %