Print…
Methyl-2-oxocyclopentanecarboxylate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Methyl 2-cyclopentanonecarboxylate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
168106-100G 168106-25G
SIAL168106-100GEA 149 EUR
SIAL168106-100G SIAL168106-25G
Methyl-2-oxocyclopentanecarboxylate, Sigma-Aldrich®
Methyl-2-oxocyclopentanecarboxylate
Fórmula: C₇H₁₀O₃
Número MDL : MFCD00001411
Número CAS: 10472-24-9
EINECS: 233-962-7