Print…
Methyl-2-oxocyclopentanecarboxylate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Methyl 2-cyclopentanonecarboxylate
B25256.06 B25256.14 B25256.22
B25256.06EA 35.5 EUR
B25256.06 B25256.14 B25256.22
Methyl-2-oxocyclopentanecarboxylate ≥97%
Methyl-2-oxocyclopentanecarboxylate
Purity: 97% CAS No.: 10472-24-9 Molecular Formula: C7H10O3 Formula Weight: 142.16 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4565 Boiling Point: 105-107°/20mm MDL No.: MFCD00001411
Fórmula: C₇H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 105…107 °C (20 mmHg)
Densidade: 1,145
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001411
Número CAS: 10472-24-9
EINECS: 233-962-7