Ethyl-2-oxocyclopentanecarboxylate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
L04528.14
L04528.22
L04528.14EA
51.7
EUR
L04528.14
L04528.22
Ethyl-2-oxocyclopentanecarboxylate ≥97%
Ethyl-2-oxocyclopentanecarboxylate
Purity: 97+%
CAS No.: 611-10-9
Molecular Formula: C8H12O3
Formula Weight: 156.18
Flash Point: 77°(170°F)
Refractive Index: 1.4520
Boiling Point: 225-228°
Beilstein Reference: 387787
MDL No.: MFCD00001412
Fórmula:
C₈H₁₂O₃ Ponto de ebulição: 225…228 °C Densidade: 1,079 Ponto de Inflamação: 77 °C (170 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001412 Número CAS: 611-10-9 EINECS: 210-253-0 |