Print…
Ethyl-2-oxocyclopentanecarboxylate 95+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
173581000 173585000 173580250
ACRO173581000EA 104 EUR
ACRO173581000 ACRO173585000 ACRO173580250
Ethyl-2-oxocyclopentanecarboxylate 95+%
Ethyl-2-oxocyclopentanecarboxylate
Fórmula: C₈H₁₂O₃
Ponto de ebulição: 224…228 °C (760 mmHg)
Densidade: 1,05 g/cm³
Ponto de Inflamação: 77 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001412
Número CAS: 611-10-9
EINECS: 210-253-0
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4500 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %