Print…
2-Hydroxy-6-methylnicotinic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Hydroxy-6-methylpyridine-3-carboxylic acid
H0757-25G H0757-5G
TCIAH0757-25GEA 143 EUR
TCIAH0757-25G TCIAH0757-5G
2-Hydroxy-6-methylnicotinic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
2-Hydroxy-6-methylnicotinic acid
Fórmula: C₇H₇NO₃
Número MDL : MFCD00006272
Número CAS: 38116-61-9
EINECS: 253-784-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb137f3ccee7881bbd27d34c45cd7dd72e8a3793&vid=fb137f3ccee7881bbd27d34c45cd7dd72e8a3793&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water very faint turbidity