Print…
Rênio solução padrão 1.000 mg/l Re em ácido nítrico AVS TITRINORM padrão para AAS
Fornecedor: VWR Chemicals
86703.180EA 146 EUR
86703.180 86703.260
Rênio solução padrão 1.000 mg/l Re em ácido nítrico AVS TITRINORM padrão para AAS
Padrões Cationic Standards Rhenium Standards
  • Traceable to SRM from NIST
  • Manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities
  • Supplied with certificate of analysis, real value ±0,3%