Tungsténio solução padrão 1.000 mg/l W em ácido nítrico com ácido fluorídrico (max. 1% de cada) AVS TITRINORM padrão para AAS
Fornecedor: VWR Chemicals
86722.260EA
51.2
EUR
86722.260
86722.180
Tungsténio solução padrão 1.000 mg/l W em ácido nítrico com ácido fluorídrico (max. 1% de cada) AVS TITRINORM padrão para AAS
Padrões
Cationic Standards
Tungsten Standards
- Traceable to SRM from NIST
- Manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities
- Supplied with certificate of analysis, real value ±0,3%