Print…
5-Amino-4,6-dichloro-2-methylpyrimidine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
A1946-25G A1946-5G
TCIAA1946-25GEA 324 EUR
TCIAA1946-25G TCIAA1946-5G
5-Amino-4,6-dichloro-2-methylpyrimidine ≥98.0% (por GC)
5-Amino-4,6-dichloro-2-methylpyrimidine
Fórmula: C₅H₅Cl₂N₃
Número MDL : MFCD00194053
Número CAS: 39906-04-2
EINECS: 419-110-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=143e633880ab325ebc69251515bb9cc2fcbafdcb&vid=143e633880ab325ebc69251515bb9cc2fcbafdcb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C