Methyl-4-(bromomethyl)benzoate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Methyl 4-(bromomethyl)benzoate
A10557.06
A10557.14
A10557.22
A10557.06EA
70.9
EUR
A10557.06
A10557.14
A10557.22
Methyl-4-(bromomethyl)benzoate ≥98%
Methyl-4-(bromomethyl)benzoate
Purity: 98%
CAS No.: 2417-72-3
Molecular Formula: C9H9BrO2
Formula Weight: 229.07
Melting Point: 53-58°
Boiling Point: 130-135°/2mm
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00032453
Fórmula:
C₉H₉BrO₂ Peso Molecular: 229.07 g/mol Ponto de ebulição: 130…135 °C (2 mmHg) Ponto de Fusão: 53…58 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00032453 Número CAS: 2417-72-3 ADR: 8 III |