Print…
Methyl-4-(bromomethyl)benzoate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Methyl 4-(bromomethyl)benzoate
306100050 306100250 306101000
ACRO306100050EA 62.1 EUR
ACRO306100050 ACRO306100250 ACRO306101000
Methyl-4-(bromomethyl)benzoate 98%
Methyl-4-(bromomethyl)benzoate
Fórmula: C₉H₉BrO₂
Peso Molecular: 229.07 g/mol
Ponto de ebulição: 130…135 °C (2 mmHg)
Ponto de Fusão: 53…58 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00032453
Número CAS: 2417-72-3
UN: 3261
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 57 °C
GC ≥97.5 %