Print…
Methyl-3-(bromomethyl)benzoate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Methyl 3-(bromomethyl)benzoate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
648116-25G 648116-5G
SIAL648116-25GEA 317 EUR
SIAL648116-25G SIAL648116-5G
Methyl-3-(bromomethyl)benzoate, Sigma-Aldrich®
Methyl-3-(bromomethyl)benzoate
Fórmula: C₉H₉BrO₂
Peso Molecular: 229.07 g/mol
Número MDL : MFCD00051437
Número CAS: 1129-28-8
EINECS: 419-100-4