Print…
Methyl-3-(bromomethyl)benzoate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Methyl 3-(bromomethyl)benzoate
A11826.14 A11826.06
A11826.14EA 194 EUR
A11826.14 A11826.06
Methyl-3-(bromomethyl)benzoate ≥97%
Methyl-3-(bromomethyl)benzoate
Purity: 97% CAS No.: 1129-28-8 Molecular Formula: C9H9BrO2 Formula Weight: 229.07 Melting Point: 43-45° Boiling Point: 115°/0.8mm UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00051437
Fórmula: C₉H₉BrO₂
Peso Molecular: 229.07 g/mol
Ponto de ebulição: 115 °C (0.8 mmHg)
Ponto de Fusão: 43…45 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051437
Número CAS: 1129-28-8
EINECS: 419-100-4
ADR: 8 III