Print…
Methyl-3-(bromomethyl)benzoate 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Methyl 3-(bromomethyl)benzoate
368630050 368630250 368631000
ACRO368630050EA 71.4 EUR
ACRO368630050 ACRO368630250 ACRO368631000
Methyl-3-(bromomethyl)benzoate 95%
Methyl-3-(bromomethyl)benzoate
Fórmula: C₉H₉BrO₂
Peso Molecular: 229.07 g/mol
Ponto de ebulição: 135 °C (2 mmHg)
Ponto de Fusão: 35…37 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00051437
Número CAS: 1129-28-8
EINECS: 419-100-4
UN: 3261
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 41 to 47 °C
GC ≥94 %