2-(Benzyloxy)benzaldehyde ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L12866.09
L12866.18
L12866.09EA
53.9
EUR
L12866.09
L12866.18
2-(Benzyloxy)benzaldehyde ≥98%
2-(Benzyloxy)benzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 5896-17-3
Molecular Formula: C14H12O2
Formula Weight: 212.25
Melting Point: 46-47°
Beilstein Reference: 780307
Fórmula:
C₁₄H₁₂O₂ Peso Molecular: 212.25 g/mol Ponto de Fusão: 46…47 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016583 Número CAS: 5896-17-3 |