Print…
2,6-Dimethylbenzaldehyde ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2-Formyl-m-xylene
D3681-25G D3681-5G
TCIAD3681-25GEA 244 EUR
TCIAD3681-25G TCIAD3681-5G
2,6-Dimethylbenzaldehyde ≥97.0% (por GC)
2,6-Dimethylbenzaldehyde
Fórmula: C₉H₁₀O
Ponto de ebulição: 230°C
Número MDL : MFCD00128003
Número CAS: 1123-56-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b87e0b6ceed0a727ad630a118f0c60f6b55a4c38&vid=b87e0b6ceed0a727ad630a118f0c60f6b55a4c38&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %