Print…
2,3-Dimethylbenzaldehyde ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
D3463-1G D3463-5G
TCIAD3463-1GEA 21 EUR
TCIAD3463-1G TCIAD3463-5G
2,3-Dimethylbenzaldehyde ≥96.0% (por GC)
2,3-Dimethylbenzaldehyde
Fórmula: C₉H₁₀O
Ponto de ebulição: 110°C
Ponto de Inflamação: 102°C
Número MDL : MFCD00798004
Número CAS: 5779-93-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a4a6163e262182ff7bb6ef1a88bdebd95f2ad57a&vid=a4a6163e262182ff7bb6ef1a88bdebd95f2ad57a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %