Print…
cis-Jasmone ≥92.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
J0003-25ML J0003-5ML
TCIAJ0003-25MLEA 57 EUR
TCIAJ0003-25ML TCIAJ0003-5ML
cis-Jasmone ≥92.0% (por GC)
cis-Jasmone
Fórmula: C₁₁H₁₆O
Ponto de Inflamação: 128°C
Número MDL : MFCD00001402
Número CAS: 488-10-8
EINECS: 207-668-4
Merck Index: 14,05259
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39016b308be8e9d45a4c6d359edd2ce8af3218e0&vid=39016b308be8e9d45a4c6d359edd2ce8af3218e0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 92.0 %