2,4-Dichloro-6-iodoaniline ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L17659.06
L17659.14
L17659.06EA
56.1
EUR
L17659.06
L17659.14
2,4-Dichloro-6-iodoaniline ≥97%
2,4-Dichloro-6-iodoaniline
Purity: 97%
CAS No.: 697-90-5
Molecular Formula: C6H4Cl2IN
Formula Weight: 287.92
Melting Point: 79-81°
Beilstein Reference: 3246130
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007661
Fórmula:
C₆H₄Cl₂IN Ponto de Fusão: 79…81 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007661 Número CAS: 697-90-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |